Learn More
4-Methyl-1,3-thiazole-2-carboxylic acid, 97%
Codice prodotto. 10738668 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10738668 5 g Bottiglia in vetro 5g
10053967 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10738668 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 429360050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 14542-16-6 | C5H5NO2S | 143.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14542-16-6
Formula molecolare C5H5NO2S
Molecular Weight (g/mol) 143.17
Numero MDL MFCD07377486
InChI Key GNGDWDFLILPTKL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methylthiazole-2-carboxylic acid, 4-methyl-thiazole-2-carboxylic acid, 4-methyl-2-thiazolecarboxylic acid, 2-thiazolecarboxylicacid, 4-methyl, 2-thiazolecarboxylic acid, 4-methyl, acmc-209cuz, 4-methyl-2-carboxythiazole, ksc173q1t, 4-methylthiazole-2-carboxylicacid
PubChem CID 22499336
IUPAC Name 4-methyl-1,3-thiazole-2-carboxylic acid
SMILES CC1=CSC(=N1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-1, 3-thiazole-2-carboxylic acid
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 90.0°C to 92.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 143.17
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder