Learn More
4-Methyl-1-cyclohexen-1-ylboronic acid, 97%
Codice prodotto. 11925891 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11925891 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11925891 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 431430010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 850567-92-9 | C7H13BO2 | 139.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-1-cyclohexen-1-ylboronic acid
CAS 850567-92-9
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 155.0°C to 159.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C7H13BO2
Numero MDL MFCD06659857
Quantità 1 g
Sinonimo 4-methyl-1-cyclohexen-1-ylboronic acid, 4-methylcyclohex-1-en-1-yl boronic acid, 4-methylcyclohex-1-en-1-ylboronic acid, 4-methylcyclohex-1-enylboronic acid, boronic acid, 4-methyl-1-cyclohexen-1-yl, boronic acid,b-4-methyl-1-cyclohexen-1-yl, acmc-209q0u, 4-methyl cyclohexen-1-ylboronic acid, 4-methylcyclohexen-1-yl boronic acid, 4-methyl-1-cyclohexenyl boronic acid
InChI Key SJZMIZIVYIOMIW-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC1CCC(=CC1)B(O)O
IUPAC Name (4-methylcyclohexen-1-yl)boronic acid
Molecular Weight (g/mol) 139.99
PubChem CID 44119556
Peso formulazione 139.99
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder