Learn More
4-Methyl-1-naphthoic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Methyl-1-naphthoic Acid |
| CAS | 4488-40-8 |
| Formula molecolare | C12H10O2 |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | 4-Methyl-1-naphthalenecarboxylic Acid, 1-Methyl-4-naphthalenecarboxylic Acid, 1-Methyl-4-naphthoic Acid, 4-Methyl-1-naphthalenecarboxylic Acid. |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H10O2/c1-8-6-7-11(12(13)14)10-5-3-2-4-9(8)10/h2-7H,1H3,(H,13,14) |
| SMILES | Cc1ccc(C(=O)O)c2ccccc12 |
| IUPAC Name | 4-methylnaphthalene-1-carboxylic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 186.21 |
| Peso formulazione | 186.0681 |