Learn More
4-Methyl-1-naphthoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30477978
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30477978 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30477978 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3210901G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-1-naphthoic Acid
CAS 4488-40-8
Formula molecolare C12H10O2
Quantità 1 g
Sinonimo 4-Methyl-1-naphthalenecarboxylic Acid, 1-Methyl-4-naphthalenecarboxylic Acid, 1-Methyl-4-naphthoic Acid, 4-Methyl-1-naphthalenecarboxylic Acid.
InChI Formula InChI=1S/C12H10O2/c1-8-6-7-11(12(13)14)10-5-3-2-4-9(8)10/h2-7H,1H3,(H,13,14)
SMILES Cc1ccc(C(=O)O)c2ccccc12
IUPAC Name 4-methylnaphthalene-1-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 186.21
Peso formulazione 186.0681