Learn More
4-Methyl-1-pentene, 97%
Codice prodotto. 10284980 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10284980 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10284980 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 127420250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 691-37-2 | C6H12 | 84.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-1-pentene
Nota nome 97%
CAS 691-37-2
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -155°C
Colore Colorless
Densità 0.6600g/mL
Punti di ebollizione 53°C to 54°C
Punto d'infiammabilità -31°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C6H12
Formula lineare (CH3)2CHCH2CH=CH2
Indice di rifrazione 1.3810 to 1.383
Numero MDL MFCD00008949
Quantità 25 mL
Gravità specifica 0.66
Sinonimo 4-methyl-1-pentene, 1-pentene, 4-methyl, poly 4-methyl-1-pentene, unii-x10hrj2y7w, x10hrj2y7w, poly 4-methylpentene, isobutylethene, isohexene, 4-methylpentene-1, 1-pentene, 4-methyl-, homopolymer
InChI Key WSSSPWUEQFSQQG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)CC=C
IUPAC Name 4-methylpent-1-ene
Molecular Weight (g/mol) 84.16
PubChem CID 12724
Peso formulazione 84.15
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Methyl-1-pentene