Learn More
4-Methyl-1-pentene, 98+%
Codice prodotto. 11383118
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Codice prodotto. 11383118
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 033029.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 691-37-2 | C6H12 | 84.16 g/mol
4-Methyl-1-pentene is used as a monomer for olefin polymerisation. The resulting polymer is poly(4-methyl-1-pentene). It can also be used to produce 1,2-diiodo-4-methyl-pentane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 691-37-2
Formula molecolare C6H12
Molecular Weight (g/mol) 84.16
Numero MDL MFCD00008949
InChI Key WSSSPWUEQFSQQG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methyl-1-pentene, 1-pentene, 4-methyl, poly 4-methyl-1-pentene, unii-x10hrj2y7w, x10hrj2y7w, poly 4-methylpentene, isobutylethene, isohexene, 4-methylpentene-1, 1-pentene, 4-methyl-, homopolymer
PubChem CID 12724
IUPAC Name 4-methylpent-1-ene
SMILES CC(C)CC=C
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-1-pentene
Punto di fusione -153°C
Colore Colorless
Densità 0.664 g/mL
Punti di ebollizione 53°C to 54°C
Punto d'infiammabilità -32°C (-25°F)
Odore Petrol-like
Formula lineare (CH3)2CHCH2CH=CH2
Indice di rifrazione 1.382
Quantità 50 g
Numero UN UN3295
Beilstein 1731096
Informazioni di solubilità Soluble in alcohol,benzene,chloroform,petroleum ether. Insoluble in water.
Peso formulazione 84.16
Percent Purity ≥98%
Forma fisica Liquid