Learn More
4-Methyl-1-pentene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Methyl-1-pentene |
| CAS | 691-37-2 |
| Formula molecolare | C6 H12 |
| Quantità | 2.5 mL |
| Sinonimo | 1-Pentene, 4-methyl-, 4-Methyl-1-pentene, 4-Methyl-1-amylene, 4-Methylpentene-1, Isobutylethene, NSC 15091 |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H12/c1-4-5-6(2)3/h4,6H,1,5H2,2-3H3 |
| SMILES | CC(C)CC=C |
| IUPAC Name | 4-methylpent-1-ene |
| Molecular Weight (g/mol) | 84.159 |
| Peso formulazione | 84.094 |