Learn More
4-Methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10203762
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10203762 10 g 10g
10141132 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10203762 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB01366EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 68282-53-1
Formula molecolare C5H6N2O
Molecular Weight (g/mol) 110.12
Numero MDL MFCD00173728
InChI Key KMWCSNCNHSEXIF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methyl-1h-imidazole-5-carbaldehyde, 5-methylimidazole-4-carboxaldehyde, 4-methylimidazole-5-carboxaldehyde, 4-methyl-5-imidazolecarboxaldehyde, 5-methyl-3h-imidazole-4-carbaldehyde, 4-methylimidazole-5-carbaldehyde, 1h-imidazole-4-carboxaldehyde, 5-methyl, 1h-imidazole-5-carboxaldehyde, 4-methyl, pubchem23016, acmc-1b6zs
PubChem CID 2795887
IUPAC Name 5-methyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde
SMILES CC1=C(C=O)N=CN1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 110.12
Percent Purity 97%