Learn More
4-Methyl-1H-pyrazole, 97+%
Codice prodotto. 11469226
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11469226 1 g 1g
11479226 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11469226 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18083.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7554-65-6 | C4H6N2 | 82.106 g/mol
4-Methyl-1H-pyrazole is used as an antidote in methanol and ethylene glycol poisoning. It is also employed as an alcohol dehydrogenase inhibitor. It acts a ligand in coordination chemistry. Further, it serves as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-Methyl-1H-pyrazole is used as an antidote in methanol and ethylene glycol poisoning. It is also employed as an alcohol dehydrogenase inhibitor. It acts a ligand in coordination chemistry. Further, it serves as an intermediate in organic synthesis.
Solubility
Miscible with water, ether, benzene and alcohol.
Notes
Hygroscopic. Incompatible withstrong oxidizing agents, strong acids, acid chlorides, acid anhydrides and chloroformates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7554-65-6
Formula molecolare C4H6N2
Molecular Weight (g/mol) 82.106
Numero MDL MFCD00005245
InChI Key RIKMMFOAQPJVMX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methylpyrazole, fomepizole, antizol, 1h-pyrazole, 4-methyl, fomepizol, 4-methylpyrazol, fomepizolum, fomepizol inn-spanish, fomepizolum inn-latin, fomepizole usan:inn
PubChem CID 3406
ChEBI CHEBI:5141
IUPAC Name 4-methyl-1H-pyrazole
SMILES CC1=CNN=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-1H-pyrazole
Punto di fusione 13°C
Densità 1.018
Punti di ebollizione 204°C to 207°C
Punto d'infiammabilità 96°C (204°F)
Indice di rifrazione 1.4945
Quantità 1 g
Beilstein 105204
Sensibilità Air Sensitive
Indice di Merck 14,4216
Informazioni di solubilità Miscible with water,ether,benzene and alcohol.
Peso formulazione 82.11
Percent Purity ≥97%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Methyl-1H-pyrazole
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Methylpyrazole