Learn More
4-Methyl-2-(2-pyrazinyl)-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10502842
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10502842 250 mg 250mg
10445502 1 g 1g
10396394 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10502842 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC19801CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-10-2026
Identificatori chimici
CAS 216959-92-1
Formula molecolare C9H7N3O2S
Molecular Weight (g/mol) 221.23
Numero MDL MFCD00111662
InChI Key XDZXQDHRHGIPRN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methyl-2-2-pyrazinyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-pyrazin-2-yl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-5-carboxy-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl pyrazine, 4-methyl-2-2-pyrazinyl thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-2-pyrazinyl-thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-pyrazin-2-yl thiazole-5-carboxylic acid, 5-carboxy-4-methyl-2-pyrazin-2-yl-1,3-thiazole, 5-thiazolecarboxylicacid, 4-methyl-2-2-pyrazinyl, 5-thiazolecarboxylic acid, 4-methyl-2-2-pyrazinyl
PubChem CID 2776505
IUPAC Name 4-methyl-2-pyrazin-2-yl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
SMILES CC1=C(SC(=N1)C1=NC=CN=C1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-2-(2-pyrazinyl)-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 250 mg
Peso formulazione 221.24
Percent Purity 97%