Learn More
4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 97+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10737115
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10737115 5 g Amber Glass Bottle 5g
10634713 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10737115 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO00855DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 438577-61-8
Formula molecolare C12H8F3NOS
Molecular Weight (g/mol) 271.257
InChI Key TULJSSOBHAIERD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2782899
IUPAC Name 4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
SMILES CC1=C(SC(=N1)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1, 3-thiazole-5-carbaldehyde
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Sinonimo 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, methyltrifluoromethylphenylthiazolecarbaldehyde, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl-phenyl-thiazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-2-4-trifluoromethylphenyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazole-5-carboxaldehyde, 5-thiazolecarboxaldehyde, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl, 5-thiazolecarboxaldehyde,4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl
Peso formulazione 271.26
Percent Purity 95%