Learn More
4-Methyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)-1,3-thiazole-5-sulfonyl chloride, 90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10402593
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10402593 250 mg 250mg
10137362 1 g 1g
10275854 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10402593 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO00860CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-09-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 568577-83-3
Formula molecolare C11H7ClF3NO2S2
Molecular Weight (g/mol) 341.747
Numero MDL MFCD04974054
InChI Key FIPBWMJINRBLKG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazole-5-sulfonyl chloride, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazole-5-sulfonyl chloride
PubChem CID 2794632
IUPAC Name 4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-sulfonyl chloride
SMILES CC1=C(SC(=N1)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1, 3-thiazole-5-sulfonyl chloride
CAS min. % 90.0
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 341.76
Percent Purity 90%