Learn More
4-Methyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)thiazole-5-carboxylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30136912
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136912 1 g 1g
30133983 500 mg 500mg
30009137 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30136912 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB4860701G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 144059-86-9
Formula molecolare C12 H8 F3 N O2 S
Molecular Weight (g/mol) 287.26
Sinonimo 4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-thiazolecarboxylic Acid;
IUPAC Name 4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]thiazole-5-carboxylic acid
SMILES Cc1nc(sc1C(=O)O)c2ccc(cc2)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)thiazole-5-carboxylic acid
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C12H8F3NO2S/c1-6-9(11(17)18)19-10(16-6)7-2-4-8(5-3-7)12(13,14)15/h2-5H,1H3,(H,17,18)
Peso formulazione 287.0228