Learn More
4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11452150
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11452150 5 g 5g
11442150 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11452150 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H28795.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 14001-63-9 | Molecular Formula: C6H8N2S | Molecular Weight: 140.204 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14001-63-9
Formula molecolare C6H8N2S
Molecular Weight (g/mol) 140.204
Numero MDL MFCD00023242
InChI Key UCERVHYBSTYCQS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methyl-2-methylthio pyrimidine, 4-methyl-2 methylsulfanyl pyrimidine, 4-methyl-2-methylsulfanyl pyrimidine, pyrimidine, 4-methyl-2-methylthio, 4-methyl-2-methylsulfanyl-pyrimidine, 2-methylthio-4-methylpyrimidine, 4-methyl-2-methylthiopyrimidine, 4-methyl-2-methylsulphanyl pyrimidine, acmc-1bust, methylmethylsulfanylpyrimidine
PubChem CID 821261
IUPAC Name 4-methyl-2-methylsulfanylpyrimidine
SMILES CC1=NC(=NC=C1)SC
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidine
Densità 1.01
Punto d'infiammabilità 104°C (219°F)
Indice di rifrazione 1.571
Quantità 5 g
Peso formulazione 140.21
Percent Purity 98%