Learn More
4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidine, 98%
Codice prodotto. 15403837
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15403837 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15403837 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H28795.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 14001-63-9 | C6H8N2S | 140.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidine
CAS 14001-63-9
Densità 1.01
Punto d'infiammabilità 104°C
Formula molecolare C6H8N2S
Indice di rifrazione 1.571
Numero MDL MFCD00023242
Quantità 25 g
Sinonimo 4-methyl-2-methylthio pyrimidine, 4-methyl-2 methylsulfanyl pyrimidine, 4-methyl-2-methylsulfanyl pyrimidine, pyrimidine, 4-methyl-2-methylthio, 4-methyl-2-methylsulfanyl-pyrimidine
InChI Key UCERVHYBSTYCQS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CSC1=NC=CC(C)=N1
IUPAC Name 4-methyl-2-(methylsulfanyl)pyrimidine
Molecular Weight (g/mol) 140.20
PubChem CID 821261
Peso formulazione 140.21
Percent Purity 98%