Learn More
4-Methyl-2-nitroaniline, 98+%
Codice prodotto. 11470264
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11470264 2500 g 2500g
11450264 100 g 100g
11460264 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11470264 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13666.0E
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 89-62-3 | C7H8N2O2 | 152.15 g/mol
4-Methyl-2-nitroaniline is used as a red azo dye.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-Methyl-2-nitroaniline is used as a red azo dye.
Solubility
Soluble in water (0.2 g/L at 20°C).
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 89-62-3
Formula molecolare C7H8N2O2
Molecular Weight (g/mol) 152.15
Numero MDL MFCD00007907
InChI Key DLURHXYXQYMPLT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-nitro-p-toluidine, 4-amino-3-nitrotoluene, 3-nitro-4-toluidine, fast red gl, 3-nitro-4-aminotoluene, fast red gl base, benzenamine, 4-methyl-2-nitro, 2-nitro-4-methylaniline, 4-methyl-6-nitroaniline, mnpt
PubChem CID 6978
ChEBI CHEBI:66920
IUPAC Name 4-methyl-2-nitroaniline
SMILES CC1=CC=C(N)C(=C1)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-2-nitroaniline
Punto di fusione 115°C to 118°C
Densità 1.31
Punti di ebollizione 169°C (21 mmHg)
Punto d'infiammabilità 157°C (314°F)
Odore Characteristic
Quantità 2500 g
Numero UN UN2660
Beilstein 879506
Informazioni di solubilità Soluble in water (0.2g/L at 20°C).
Peso formulazione 152.15
Percent Purity ≥98%