Learn More
4-Methyl-2-nitrophenol, 97%
Codice prodotto. 11479852
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11479852 500 g 500g
11459852 25 g 25g
11469852 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11479852 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12009.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 119-33-5 | C7H7NO3 | 153.137 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 119-33-5
Formula molecolare C7H7NO3
Molecular Weight (g/mol) 153.137
Numero MDL MFCD00007120
InChI Key SYDNSSSQVSOXTN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-nitro-p-cresol, phenol, 4-methyl-2-nitro, o-nitro-p-cresol, 2-nitro-4-methylphenol, 4-hydroxy-3-nitrotoluene, p-cresol, 2-nitro, 2-nitro-4-cresol, unii-p92kpk2nl3, 4-methyl-2-nitro-phenol, p92kpk2nl3
PubChem CID 8391
IUPAC Name 4-methyl-2-nitrophenol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)O)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-2-nitrophenol
Punto di fusione 32°C to 35°C
Densità 1.24
Punti di ebollizione 125°C (22 mmHg)
Punto d'infiammabilità 108°C (226°F)
Odore Phenol-like
Quantità 500 g
Beilstein 1868022
Peso formulazione 153.14
Percent Purity 97%