Learn More
MedChemExpress 4-Methyl-2-oxopentanoic acid
Codice prodotto. 16489356
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16489356 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16489356 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYW012722100mg
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress 4-Methyl-2-oxopentanoic acid (α-Ketoisocaproic acid), an abnormal metabolite, is both a neurotoxin and a metabotoxin.
Specifica
Content And Storage 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Peso molecolare 130.14 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
CAS 816-66-0
Product Type Natural Products
Purezza 98.0%
Solubilità DMSO : 100 mg/mL (768.40 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (768.40 mM∣Need ultrasonic)
Sinonimo α-Ketoisocaproic acid
Bersaglio Endogenous Metabolite
Quantità 100 mg