Learn More
4-Methyl-2-oxopentanoic acid, sodium salt, hydrate, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10327901 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10327901 10 g Bottiglia in vetro 10g
10192811 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10327901 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 189710100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 332360-07-3 | C6H9NaO3·xH2O | 152.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 332360-07-3 , 4502-00-5
Formula molecolare C6H9NaO3·xH2O
Molecular Weight (g/mol) 152.13
Numero MDL MFCD00150776
InChI Key FUDIEMDWYRETTC-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 4-methyl-2-oxopentanoic acid sodium salt hydrate, sodium hydrate ?-ketoisocaproate, 4-methyl-2-oxopentanoic acid,sodium salt,hydrate,98+%
PubChem CID 23680490
IUPAC Name sodium;4-methyl-2-oxopentanoate;hydrate
SMILES CC(C)CC(=O)C(=O)[O-].O.[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-2-oxopentanoic acid, sodium salt, hydrate
Nota nome 98+%
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 280°C
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2CHCH2COCO2Na·xH2O
Quantità 10 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 152.13
Percent Purity 98+%