Learn More
4-Methyl-2-oxovaleric Acid Sodium Salt, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Methyl-2-oxopentanoic acid sodium salt |
| Quantità | 500 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H10O3.Na/c1-4(2)3-5(7)6(8)9;/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9);/q;+1/p-1 |
| Peso formulazione | 152.0449 |