Learn More
4-Methyl-2-oxovaleric Acid, TRC
Codice prodotto. 30012575
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30012575 50 mg 50mg
30010809 100 mg 100mg
30012003 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30012575 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM22074850MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 816-66-0
Formula molecolare C6 H10 O3
Molecular Weight (g/mol) 130.14
Sinonimo 4-Methyl-2-oxovaleric acid, 2-Oxoisocaproic acid, Isobutylglyoxylic acid, Ketoleucine
IUPAC Name 4-methyl-2-oxopentanoic acid
SMILES CC(C)CC(=O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico alpha-Ketoisocaproic acid
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H10O3/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9)
Peso formulazione 130.063
Percent Purity >95%