Learn More
4-Methyl-2-pentanol, 99+%
Codice prodotto. 10143290 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
500mL
5mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10143290 1 L Bottiglia in vetro 1L
10685192 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10725041 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
10214720 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10155303 10 L Plastic drum 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10143290 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 149380010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 108-11-2 | C6H14O | 102.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-11-2
Formula molecolare C6H14O
Molecular Weight (g/mol) 102.18
Numero MDL MFCD00004550
InChI Key WVYWICLMDOOCFB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methyl-2-pentanol, 2-pentanol, 4-methyl, isobutylmethylcarbinol, 2-methyl-4-pentanol, methyl amyl alcohol, methyl isobutyl carbinol, mibc, 1,3-dimethylbutanol, 4-methylpentanol-2, isobutylmethylmethanol
PubChem CID 7910
IUPAC Name 4-methylpentan-2-ol
SMILES CC(C)CC(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-2-pentanol
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -90.0°C
Colore Colorless
Densità 0.8000g/mL
Punti di ebollizione 132.0°C
Punto d'infiammabilità 41°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2CHCH2CH(OH)CH3
Indice di rifrazione 1.4100 to 1.4120
Quantità 1 L
Beilstein 01, 410
Gravità specifica 0.8
Informazioni di solubilità Solubility in water: 20g/L. Other solubilities: misscible with most common organic solvents
Peso formulazione 102.18
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid