Learn More
4-Methyl-2-pentanol, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 2-Methyl-4-pentanol |
| Quantità | 50 mL |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H14O/c1-5(2)4-6(3)7/h5-7H,4H2,1-3H3 |
| Peso formulazione | 102.1045 |