Learn More
4-Methyl-2-pentanone, 99.5%, for analysis
Codice prodotto. 10266833 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Metal drum
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
25L
500mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10266833 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10782091 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
10329100 1 L Bottiglia in vetro 1L
10658514 10 L Plastic drum 10L
10503434 25 L Metal drum 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10266833 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 255660025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.00€
    137.00€ / 2.5L
    Risparmia 13.00€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 108-10-1 | C6H12O | 100.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-10-1
Formula molecolare C6H12O
Molecular Weight (g/mol) 100.16
Numero MDL MFCD00008938
InChI Key NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon
PubChem CID 7909
ChEBI CHEBI:82344
IUPAC Name 4-methylpentan-2-one
SMILES CC(C)CC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-2-pentanone
Acidità 0.0004 meq/g max.
CAS min. % 99.4
CAS max % 100.0
Punto di fusione -84.0°C
Densità 0.8000g/mL
Punti di ebollizione 117.4°C
Punto d'infiammabilità 14°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99.4% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2CHCH2COCH3
Indice di rifrazione 1.3950 to 1.3970
Quantità 2.5 L
Beilstein 01,691
Residuo dopo l'evaporazione 0.005% max.
Indice di Merck 15,5253
Gravità specifica 0.8
Informazioni di solubilità Solubility in water: 17g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,2-propanol,dmf,,methylene chloride and acetone
Peso formulazione 100.16
Percent Purity 99.5%
Grado Analisi
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Methyl-2-pentanone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.