Learn More
4-Methyl-2-pentanone, 99.5%, for HPLC
Codice prodotto. 10822811 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10822811 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10822811 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 433570010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 108-10-1 | C6H12O | 100.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-2-pentanone
Alcalinità 0.0001 meq/g max.
Acidità 0.0001 meq/g max.
CAS 108-10-1
Absorbance 0.01 max. at 400nm, 0.02 max. at 380nm, 0.15 max. at 360nm, 0.5 max. at 340nm, 1 max. at 335nm
CAS min. % 99.4
CAS max % 100.0
Punto di fusione -84.0°C
Densità 0.8000g/mL
Punti di ebollizione 117.4°C
Punto d'infiammabilità 14°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99.4% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C6H12O
Formula lineare (CH3)2CHCH2COCH3
Indice di rifrazione 1.3950 to 1.3970
Numero MDL MFCD00008938
Quantità 1 L
Residuo dopo l'evaporazione 0.001% max.
Indice di Merck 15,5253
Gravità specifica 0.8
Sinonimo 4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon
Informazioni di solubilità Solubility in water: 17g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,2-propanol,dmf,,methylene chloride and acetone
InChI Key NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)CC(=O)C
IUPAC Name 4-methylpentan-2-one
Molecular Weight (g/mol) 100.16
PubChem CID 7909
ChEBI CHEBI:82344
Peso formulazione 100.16
Percent Purity 99.5%
Grado HPLC
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Methyl-2-pentanone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.