missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Methyl-2-pentanone, 99.5%, spectrophotometric grade, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Glass bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Materiale o nome chimico | 4-Methyl-2-pentanone |
Nota nome | 99.5% |
Absorbance | 0.01 at 400nm, 0.02 at 380nm, 0.15 at 360nm, 0.5 at 340nm, 1 at 335nm |
CAS min. % | 99.4 |
CAS max % | 100.0 |
Punto di fusione | -84.0°C |
Densità | 0.8000g/mL |
Punti di ebollizione | 117.4°C |
Punto d'infiammabilità | 14°C |
Intervallo percentuale saggio | 99.5% min. (GC) |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- cancerogenicità Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'