Learn More
4-Methyl-2-pentanone, ACS, 98.5+%
Codice prodotto. 11435000
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
4 x 500 mL
Dimensione della confezione:
1L
2000mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11435000 500 mL 500mL
11397668 1 L 1L
11445000 4 x 500 mL 2000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11435000 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 033346.AP
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 108-10-1 | C6H12O | 100.161 g/mol
4-methyl-2-pentanone is used as a solvent for nitrocellulose, gums, resins, varnishes, paints, lacquers, nitrocellulose, certain polymers and as a denaturing agent. It acts as a precursor for the preparation of N-(1,3-dimethylbutyl)-N'-phenyl-p-phenylene diamine (6PPD), which finds application as an antiozonant in tires. Its aqueous solution serves as a developer for PMMA electron beam lithography resist.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-10-1
Formula molecolare C6H12O
Molecular Weight (g/mol) 100.161
Numero MDL MFCD00008938
InChI Key NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon
PubChem CID 7909
ChEBI CHEBI:82344
IUPAC Name 4-methylpentan-2-one
SMILES CC(C)CC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-2-pentanone
Punto di fusione -84°C
Colore Colorless
Densità 0.801 g/mL
Punti di ebollizione 117°C to 118°C
Punto d'infiammabilità 13°C (55°F)
Odore Mild
Indice di rifrazione 1.396
Quantità 500 mL
Numero UN UN1245
Beilstein 605399
Indice di Merck 14,5207
Informazioni di solubilità Miscible with ethanol,ether,acetone,benzene and chloroform. Slightly miscible with water.
Peso formulazione 100.16
Percent Purity ≥98.5%
Grado ACS
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Methyl-2-pentanone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Methyl-2-pentanone