Learn More
4-Methyl-2-pentanone, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10484801 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10484801 2.5 L 2.50L
10087460 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10484801 Fornitore JT Baker N. del fornitore 8049.2500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    349.33€
    171.10€ / 2.5L
    Risparmia 178.23€
    51% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-01-2027
Exceeds ACS Specifications
Identificatori chimici
CAS 108-10-1
Formula molecolare C6H12O
Molecular Weight (g/mol) 100.16
Numero MDL MFCD00008938
InChI Key NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Methyl Isobutyl Ketone , Isobutyl Methyl Ketone , Methyl iso-Butyl Ketone
IUPAC Name 4-methylpentan-2-one
SMILES CC(C)CC(C)=O
Specifica
Punto di fusione -84°C
Colore Max. 15 (APHA)
Aspetto Clear
Densità 0.801 g/cm³ (20°C)
Quantità 2.5 L
Punto d'infiammabilità 16°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Residuo dopo l'evaporazione max. 0.002%
Intervallo percentuale saggio min. 99%
Acqua max. 0.1%
Punti di ebollizione 117.4°C (1013 hPa)