Learn More
4-Methyl-2-pentanone, CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.5%, Solstice
Codice prodotto. 15652960
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15652960 1 L Glass Bottle 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15652960 Fornitore Honeywell-Chromasolv N. del fornitore 2932611L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00€
    87.65€ / 1L
    Risparmia 17.35€
    16% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-04-2027
Aggiungi al carrello
CHROMASOLV™, for HPLC,≥99.5%
  • Per HPLC e sintesi organica
  • Solventi multiuso a elevata purezza
  • Elevata coerenza da lotto a lotto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-2-pentanone
Nota nome CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.5%
CAS 108-10-1
Absorbance max. 0.01 at 400 nm, max. 0.02 at 380 nm, max. 0.15 at 360 nm, max. 0.50 at 340 nm, max. 1.0 at 335 nm
CAS max % 100.0000%
Punto di fusione -80°C (literature)
Densità 0.801 g/mL at 25 °C(lit.)
Punti di ebollizione 115°C to 117°C
Punto d'infiammabilità 14°C
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C6H12O
Formula lineare (CH3)2CHCH2COCH3
Numero MDL MFCD00008938
Quantità 1 L
Numero UN UN1245
Beilstein 605399
Sinonimo 4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon
InChI Key NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)CC(=O)C
IUPAC Name 4-methylpentan-2-one
Molecular Weight (g/mol) 100.161
PubChem CID 7909
ChEBI CHEBI:82344
Peso formulazione 100.16
Percent Purity >99.5%
Grado HPLC
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Methyl-2-pentanone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.