Learn More
4-Methyl-2-pentanone, Solstice
Codice prodotto. 15623980
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
20 kg
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
20kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15623980 1 L 1L
15633980 2.5 L 2.50L
15643980 20 kg 20kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15623980 Fornitore Fluka N. del fornitore 334631L
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 108-10-1
Formula molecolare C6H12O
Molecular Weight (g/mol) 100.161
Numero MDL MFCD00008938
InChI Key NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon
PubChem CID 7909
ChEBI CHEBI:82344
IUPAC Name 4-methylpentan-2-one
SMILES CC(C)CC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-2-pentanone
Densità 0.801g/mL at 25°C
Punto d'infiammabilità 14°C (57.2°F)
Formula lineare (CH3)2CHCH2COCH3
Quantità 1 L
Numero UN UN1245
Beilstein 605399
Densità vapore 3.5 (vs air)
Peso formulazione 100.16g/mol
Percent Purity ≥99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Methyl-2-pentanone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-methylpentan-2-one