Learn More
4-Methyl-2-pentanone, HPLC Grade, 99+%
Codice prodotto. 11374848
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
4L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11374848 4 x 1 L 4L
11364848 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11374848 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 043170.M1
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Maximum level of impurities: Evaporation residue 5ppm, H2O 0.1%, Color (APHA) 10 | CAS: 108-10-1 | C6H12O | 100.161 g/mol
4-Methyl-2-pentanone is used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography and Liquid Chromatography coupled with Mass Spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-10-1
Formula molecolare C6H12O
Molecular Weight (g/mol) 100.161
Numero MDL MFCD00008938
InChI Key NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon
PubChem CID 7909
ChEBI CHEBI:82344
IUPAC Name 4-methylpentan-2-one
SMILES CC(C)CC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-2-pentanone
Nota nome Filtered through 0.2μ filters.
Punto di fusione °C to 84°C
Colore Colorless
Densità 0.801
Punti di ebollizione 117°C to 118°C
Punto d'infiammabilità 13°C (55°F)
Punto di combustione 460°C (860°F)
Intervallo percentuale saggio >99%
Odore Mild
Indice di rifrazione 1.396
Quantità 4 x 1 L
Beilstein 605399
Informazioni di solubilità Miscible with ethanol,ether,acetone,benzene and chloroform. Slightly miscible with water.
Peso formulazione 100.16
Pressione del vapore 21 hPa (16mm Hg) at 20°C
Grado HPLC
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 4-Methyl-2-pentanone
Forma fisica Liquid