Learn More
4-Methyl-2-pentanone, puriss. p.a., ACS Reagent, ≥99%, Solstice
Codice prodotto. 15663980
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
pezzi 4
pezzi 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15663980 6 x 1 L Glass Bottle pezzi 6
15653980 4 x 2.5 L Glass Bottle pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15663980 Fornitore Honeywell-Riedel-de Haen N. del fornitore 334636X1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    349.00€
    263.42€ / pezzi 6
    Risparmia 85.58€
    24% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., for extraction analysis,≥99%
SOLVENTI ACS PER USO GENERALE
  • Soluzione conveniente per applicazioni quali HPLC su scala preparatoria, igienizzazione e sintesi organica
  • adatta per applicazioni meno impegnative come l'HPLC isocratica di routine
  • Variazioni e riduzione dei problemi riconducibili alla contaminazione da solvente
  • Tutti i solventi sono testati per soddisfare le specifiche per uso generale ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-10-1
Formula molecolare C6H12O
Molecular Weight (g/mol) 100.161
Numero MDL MFCD00008938
InChI Key NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon
PubChem CID 7909
ChEBI CHEBI:82344
IUPAC Name 4-methylpentan-2-one
SMILES CC(C)CC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-2-pentanone
Nota nome For extraction analysis
Punto di fusione -80°C
Colore Colorless
Densità 0.801g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 117°C
Punto d'infiammabilità 14°C (57.2°F)
Odore Characteristic
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare (CH3)2CHCH2COCH3
Quantità 6 x 1 L
Numero UN UN1245
Beilstein 605399
Peso formulazione 100.16g/mol
Percent Purity ≥99%
Grado ACS/Reagent Ph. Eur./puriss. p.a.