Learn More
4-Methyl-2-pentanone, TRC
Codice prodotto. 30483194
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30483194 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30483194 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM328025100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-2-pentanone (MIBK)
CAS 108-10-1
Note sul grado di purezza GC
Formula molecolare C6 H12 O
Quantità 100 g
Sinonimo 2-Pentanone, 4-methyl-, 4-Methyl-2-pentanone, 2-Methyl-4-pentanone, 2-Methylpropyl methyl ketone, 4-Methyl-2-oxopentane, Hexone, Isobutyl methyl ketone, Isopropylacetone, MIBK, MIK, Methyl 2-methylpropyl ketone, Methyl iso-butyl ketone, Methyl isobutyl ketone, NSC 5712, ZMD-D
InChI Formula InChI=1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
SMILES CC(C)CC(=O)C
IUPAC Name 4-methylpentan-2-one
Molecular Weight (g/mol) 100.16
Peso formulazione 100.0888
Percent Purity >95