Learn More
4-Methyl-2-pentenal, 95%
Codice prodotto. 10165510 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10165510 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10005513 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10165510 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 298350250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 5362-56-1 | C6H10O | 98.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5362-56-1
Formula molecolare C6H10O
Molecular Weight (g/mol) 98.14
Numero MDL MFCD00800501
InChI Key RIWPMNBTULNXOH-ONEGZZNKSA-N
Sinonimo 4-methyl-2-pentenal, unii-sxg1guk91a, e-4-methyl-2-pentenal, sxg1guk91a, fema no. 3510, 2-pentenal, 4-methyl, 4-methylpent-2-enal, 4-methyl-2-penten-1-al, 2-pentenal, 4-methyl-, 2e, 2e-4-methylpent-2-enal
PubChem CID 5916154
IUPAC Name (E)-4-methylpent-2-enal
SMILES CC(C)C=CC=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-2-pentenal
Acidità 15mg KOH/g max.
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8440g/mL
Punti di ebollizione 70.0°C (75.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 32°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CH(CH3)CH=CHCHO
Indice di rifrazione 1.4360 to 1.4440
Quantità 25 mL
Gravità specifica 0.844
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,propylene glycol,essential,oils
Peso formulazione 98.14
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid