Learn More
4-Methyl-2-pentyne, 95%
Codice prodotto. 10236283 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio Unit Size
10236283 1 g Bottiglia in vetro 1g
10104193 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10236283 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 380970010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
CAS: 21020-27-9 | C6H10 | 82.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 21020-27-9
Formula molecolare C6H10
Molecular Weight (g/mol) 82.15
Numero MDL MFCD00041615
InChI Key SLMFWJQZLPEDDU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methyl-2-pentyne, 2-pentyne, 4-methyl, isopropylmethylacetylene, acmc-1co71
PubChem CID 140789
IUPAC Name 4-methylpent-2-yne
SMILES CC#CC(C)C
Specifications
Materiale o nome chimico 4-Methyl-2-pentyne
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -110°C
Colore Yellow
Densità 0.7160g/mL
Punti di ebollizione 71°C to 73°C
Punto d'infiammabilità -5°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C∽CCH(CH3)2
Indice di rifrazione 1.4060 to 1.4080 (20°C, 589nm)
Quantità 1 g
Gravità specifica 0.716
Peso formulazione 82.14
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Methyl-2-pentyne
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.