Learn More
4-Methyl-2-pentyne, 97%
Codice prodotto. 15440258
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15440258 1 g 1g
15450258 5 g 5g
15460258 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15440258 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H53442.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 21020-27-9 | C6H10 | 82.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 21020-27-9
Formula molecolare C6H10
Molecular Weight (g/mol) 82.15
Numero MDL MFCD00041615
InChI Key SLMFWJQZLPEDDU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methyl-2-pentyne, 2-pentyne, 4-methyl, isopropylmethylacetylene, acmc-1co71
PubChem CID 140789
IUPAC Name 4-methylpent-2-yne
SMILES CC#CC(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-2-pentyne
Densità 0.711
Punti di ebollizione 71°C to 73°C
Punto d'infiammabilità −12°C (−10°F)
Formula lineare (CH3)2CHC≡CCH3
Indice di rifrazione 1.407
Quantità 1 g
Numero UN UN3295
Peso formulazione 82.15
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Methyl-2-pentyne
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Methyl-2-pentyne