Learn More
4-Methyl-2-pentyne, 97%
Codice prodotto. 15460258
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15460258 25 g 25g
15440258 1 g 1g
15450258 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15460258 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H53442.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 21020-27-9 | C6H10 | 82.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 21020-27-9
Formula molecolare C6H10
Molecular Weight (g/mol) 82.15
Numero MDL MFCD00041615
InChI Key SLMFWJQZLPEDDU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methyl-2-pentyne, 2-pentyne, 4-methyl, isopropylmethylacetylene, acmc-1co71
PubChem CID 140789
IUPAC Name 4-methylpent-2-yne
SMILES CC#CC(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-2-pentyne
Densità 0.711
Punti di ebollizione 71°C to 73°C
Punto d'infiammabilità −12°C (−10°F)
Formula lineare (CH3)2CHC≡CCH3
Indice di rifrazione 1.407
Quantità 25 g
Numero UN UN3295
Peso formulazione 82.15
Percent Purity 97%