Learn More
4-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazole-5-carbaldehyde, 95%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3629702
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
953408-85-0
C11H9NO2
187.198
MFCD11109318
NIYJTYPVRBYCEZ-UHFFFAOYSA-N
5-formyl-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole, 4-methyl-2-phenyloxazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole-5-carboxaldehyde
26343583
4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole-5-carbaldehyde
CC1=C(OC(=N1)C2=CC=CC=C2)C=O
953408-85-0
C11H9NO2
187.198
MFCD11109318
NIYJTYPVRBYCEZ-UHFFFAOYSA-N
5-formyl-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole, 4-methyl-2-phenyloxazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole-5-carboxaldehyde
26343583
4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole-5-carbaldehyde
CC1=C(OC(=N1)C2=CC=CC=C2)C=O
Materiale o nome chimico 4-Methyl-2-phenyl-1, 3-oxazole-5-carbaldehyde
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 187.2
Percent Purity 95%