Learn More
4-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazole-5-carbaldehyde, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10763995
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10763995 1 g Amber Glass Bottle 1g
10021124 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10763995 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC18104DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 953408-85-0
Formula molecolare C11H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 187.198
Numero MDL MFCD11109318
InChI Key NIYJTYPVRBYCEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-formyl-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole, 4-methyl-2-phenyloxazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole-5-carboxaldehyde
PubChem CID 26343583
IUPAC Name 4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole-5-carbaldehyde
SMILES CC1=C(OC(=N1)C2=CC=CC=C2)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-2-phenyl-1, 3-oxazole-5-carbaldehyde
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 187.2
Percent Purity 95%