Learn More
4-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazole-5-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10526104
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10526104 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10204964 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10526104 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC18101CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-11-2026
Identificatori chimici
CAS 91137-55-2
Formula molecolare C11H9NO3
Molecular Weight (g/mol) 203.197
Numero MDL MFCD01566859
InChI Key HRFYZRHGBICKAG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methyl-2-phenyloxazole-5-carboxylic acid, 5-oxazolecarboxylicacid, 4-methyl-2-phenyl, 5-oxazolecarboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl
PubChem CID 4176428
IUPAC Name 4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole-5-carboxylic acid
SMILES CC1=C(OC(=N1)C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-2-phenyl-1, 3-oxazole-5-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 203.2
Percent Purity 97%