Learn More
(4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10710354
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10710354 1 g Amber Glass Bottle 1g
10036242 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10710354 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC29209DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 61291-91-6
Formula molecolare C11H11NOS
Molecular Weight (g/mol) 205.275
Numero MDL MFCD01928782
InChI Key JSIPFWSPCWZJIU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl methanol, 4-methyl-2-phenylthiazol-5-yl methanol, 4-methyl-2-phenyl-thiazol-5-yl-methanol, 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl methan-1-ol, 4-methyl-2-phenyl-5-thiazolemethanol, 5-hydroxymethyl-4-methyl-2-phenylthiazole
PubChem CID 736541
IUPAC Name (4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol
SMILES CC1=C(SC(=N1)C2=CC=CC=C2)CO
Specifica
Materiale o nome chimico (4-Methyl-2-phenyl-1, 3-thiazol-5-yl)methanol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 205.28
Percent Purity 97%