Learn More
4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, Thermo Scientific™
Catalog Number 10025762
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
55327-23-6
C11H9NOS
203.26
MFCD04974047
QRPSQJOXOZJEHJ-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-2-phenylthiazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-2-phenyl-thiazole-5-carbaldehyde, 2-phenyl-4-methylthiazole-5-carbaldehyde, 5-thiazolecarboxaldehyde, 4-methyl-2-phenyl
2795491
4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
CC1=C(SC(=N1)C1=CC=CC=C1)C=O
55327-23-6
C11H9NOS
203.26
MFCD04974047
QRPSQJOXOZJEHJ-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-2-phenylthiazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-2-phenyl-thiazole-5-carbaldehyde, 2-phenyl-4-methylthiazole-5-carbaldehyde, 5-thiazolecarboxaldehyde, 4-methyl-2-phenyl
2795491
4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
CC1=C(SC(=N1)C1=CC=CC=C1)C=O
Materiale o nome chimico 4-Methyl-2-phenyl-1, 3-thiazole-5-carbaldehyde
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 203.26
Percent Purity 97%