Learn More
4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10473403
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10473403 250 mg 250mg
10025762 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10473403 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC29204CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 55327-23-6
Formula molecolare C11H9NOS
Molecular Weight (g/mol) 203.26
Numero MDL MFCD04974047
InChI Key QRPSQJOXOZJEHJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methyl-2-phenylthiazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-2-phenyl-thiazole-5-carbaldehyde, 2-phenyl-4-methylthiazole-5-carbaldehyde, 5-thiazolecarboxaldehyde, 4-methyl-2-phenyl
PubChem CID 2795491
IUPAC Name 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
SMILES CC1=C(SC(=N1)C1=CC=CC=C1)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-2-phenyl-1, 3-thiazole-5-carbaldehyde
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 250 mg
Peso formulazione 203.26
Percent Purity 97%