Learn More
4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-sulfonyl chloride, Technical, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10641275
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10641275 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10041222 1 g Amber Glass Bottle 1g
10337734 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10641275 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC29203CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-07-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 690632-88-3
Formula molecolare C10H8ClNO2S2
Molecular Weight (g/mol) 273.749
InChI Key NGDQQLAVJWUYSF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methyl-2-phenylthiazole-5-sulfonyl chloride, 4-methyl-2-phenyl-thiazole-5-sulfonyl chloride, 5-thiazolesulfonyl chloride, 4-methyl-2-phenyl, 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-sulfonylchloride
PubChem CID 2795490
IUPAC Name 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-sulfonyl chloride
SMILES CC1=C(SC(=N1)C2=CC=CC=C2)S(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-2-phenyl-1, 3-thiazole-5-sulfonyl chloride
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 273.76
Percent Purity 95%