Learn More
4-Methyl-2-phenyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-thiazole, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3075664
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
690632-24-7
C16H20BNO2S
301.21
MFCD05865106
QJROOQWDMKQWEZ-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-2-phenyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,3-thiazole, 4-methyl-2-phenyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,3-thiazole, 4-methyl-2-phenyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thiazole, 4-methyl-2-phenyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1,3-thiazole
2795497
4-methyl-2-phenyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-thiazole
CC1=C(SC(=N1)C1=CC=CC=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
690632-24-7
C16H20BNO2S
301.21
MFCD05865106
QJROOQWDMKQWEZ-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-2-phenyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,3-thiazole, 4-methyl-2-phenyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,3-thiazole, 4-methyl-2-phenyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thiazole, 4-methyl-2-phenyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1,3-thiazole
2795497
4-methyl-2-phenyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-thiazole
CC1=C(SC(=N1)C1=CC=CC=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Materiale o nome chimico 4-Methyl-2-phenyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-thiazole
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 301.22
Percent Purity 97%