Learn More
4-Methyl-2-phenyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-thiazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11316835
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11316835 5 g Amber Glass Bottle 5g
10005722 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10695433 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11316835 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC29239DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Identificatori chimici
CAS 690632-24-7
Formula molecolare C16H20BNO2S
Molecular Weight (g/mol) 301.21
Numero MDL MFCD05865106
InChI Key QJROOQWDMKQWEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methyl-2-phenyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,3-thiazole, 4-methyl-2-phenyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,3-thiazole, 4-methyl-2-phenyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thiazole, 4-methyl-2-phenyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1,3-thiazole
PubChem CID 2795497
IUPAC Name 4-methyl-2-phenyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-thiazole
SMILES CC1=C(SC(=N1)C1=CC=CC=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-2-phenyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-thiazole
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 301.22
Percent Purity 97%