Learn More
4-Methyl-2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10782663
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10782663 1 g 1g
11300587 5 g 5g
10564505 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10782663 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC20201DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 103249-79-2
Formula molecolare C12H10N2O2
Molecular Weight (g/mol) 214.224
InChI Key ZPXPNKCBUXSJFK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methyl-2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 4-methyl-2-phenyl, acmc-1c8q0, 2-phenyl-4-methylpyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid,4-methyl-2-phenyl, 4-methyl-2-phenyl-pyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl
PubChem CID 239975
IUPAC Name 4-methyl-2-phenylpyrimidine-5-carboxylic acid
SMILES CC1=NC(=NC=C1C(=O)O)C2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 214.22
Percent Purity 97%