Learn More
(4-Methyl-2-phenyl-5-pyrimidinyl)methanol, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10437422
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10437422 1 g 1g
10437232 250 mg 250mg
10220275 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10437422 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC20209DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 342405-27-0
Formula molecolare C12H12N2O
Molecular Weight (g/mol) 200.241
Numero MDL MFCD02682074
InChI Key LXJHDOHHZSZIMJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methyl-2-phenylpyrimidin-5-yl methanol, 4-methyl-2-phenyl-5-pyrimidinyl methanol, 5-pyrimidinemethanol,4-methyl-2-phenyl, 4-methyl-2-phenylpyrimidin-5-yl methan-1-ol
PubChem CID 2776512
IUPAC Name (4-methyl-2-phenylpyrimidin-5-yl)methanol
SMILES CC1=NC(=NC=C1CO)C2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico (4-Methyl-2-phenyl-5-pyrimidinyl)methanol
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 200.24
Percent Purity 95%