Learn More
4-Methyl-2-(phenylmethylene)hydrazide Benzenesulfonic Acid, TRC
Codice prodotto. 30480170
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30480170 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30480170 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM226208500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-2-(phenylmethylene)hydrazide Benzenesulfonic Acid
CAS 1006894-79-6
Formula molecolare C14H14N2O2S
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H14N2O2S/c1-12-7-9-14(10-8-12)19(17,18)16-15-11-13-5-3-2-4-6-13/h2-11,16H,1H3/b15-11+
SMILES O=S(N/N=C/C1=CC=CC=C1)(C2=CC=C(C=C2)C)=O
IUPAC Name (E)-N'-benzylidene-4-methylbenzenesulfonohydrazide
Molecular Weight (g/mol) 274.37
Peso formulazione 274.08