Learn More
4-Methyl-2-phenylthiazole-5-carboxylic acid, 97%
Codice prodotto. 15490768
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15490768 1 g 1g
15471246 250 mg 250mg
15400778 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15490768 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H54487.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 33763-20-1 | C11H8NO2S | 218.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 33763-20-1
Formula molecolare C11H8NO2S
Molecular Weight (g/mol) 218.25
Numero MDL MFCD00141955
InChI Key CRSMRBYEBHOYRM-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 4-methyl-2-phenylthiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl, 4-methyl-2-phenyl-thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl-5-thiazolecarboxylic acid, 2-phenyl-4-methylthiazole-5-carboxylic acid, maybridge1_008941, 5-thiazolecarboxylicacid, 4-methyl-2-phenyl, 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-carboxylic acid
PubChem CID 720957
IUPAC Name 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
SMILES CC1=C(SC(=N1)C1=CC=CC=C1)C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methyl-2-phenylthiazole-5-carboxylic acid
Punto di fusione 202°C to 206°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 219.26
Percent Purity 97%